Merck
759864
Sigma-Aldrich
1,2-Difluorobenzene-d4
97 atom % D, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6D4F2
分子量:
118.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
97 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
liquid
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C(F)=C1F
InChI
1S/C6H4F2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChI Key
GOYDNIKZWGIXJT-RHQRLBAQSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
33.8 °F - closed cup
引火点(℃)
1 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
759864-VAR:
759864-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)