Merck
167592
Sigma-Aldrich
1-クロロ-2-メチル-2-プロパノール
97%
別名:
クロロ-tert-ブチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 ML
¥15,600
¥15,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 ML
¥15,600
About This Item
化学式:
(CH3)2C(OH)CH2Cl
CAS番号:
分子量:
108.57
Beilstein:
1697054
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥15,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.439 (lit.)
bp
124-128 °C (lit.)
密度
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
hydroxyl
SMILES記法
CC(C)(O)CCl
InChI
1S/C4H9ClO/c1-4(2,6)3-5/h6H,3H2,1-2H3
InChI Key
JNOZGFXJZQXOSU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Reaction of 1-chloro-2-methyl-2-propanol on oxygen-containing Ag(110) surfaces has been investigated by synchrotron-based temperature-programmed X-ray photoelectron spectroscopy[1].
アプリケーション
1-Chloro-2-methyl-2-propanol was used in the synthesis and characterization of new polyfunctional thiols[2].
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
100.4 °F - closed cup
引火点(℃)
38 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
167592-BULK:
167592-VAR:
167592-50ML:
167592-10ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Multistep reaction processes in epoxide formation from 1-chloro-2-methyl-2-propanol on Ag (110) revealed by TPXPS and TPD experiments.
Piao H, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 107(50), 13976-13985 (2003)
Catherine Vermeulen et al.
Combinatorial chemistry & high throughput screening, 9(8), 583-590 (2006-10-05)
Combinatorial chemistry was shown to be an efficient tool for the preparation of new aroma-impact compounds. In this case, polyfunctional thiols were synthesized quickly using halide reagents or Bunte salt intermediates. They were separated by gas chromatography and then characterized