Merck
00410
Sigma-Aldrich
アセト酢酸エチル
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
別名:
アセト酢酸エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH2COOC2H5
CAS番号:
分子量:
130.14
Beilstein:
385838
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39022303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
4.48 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 28.5 °C)
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99.0% (GC)
自己発火温度
580 °F
expl. lim.
9.5 %
不純物
≤0.5% water
屈折率
n20/D 1.419
bp
181 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 130 g/L at 20 °C
密度
1.029 g/mL at 20 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.5 mg/kg
SMILES記法
CCOC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Ethyl acetoacetate can be used as a reactant in the synthesis of:
  • Knoevenagel condensation products by reacting with α-alkylideneacetoacetate and aliphatic, aromatic, heteroaromatic aldehydes.
  • Michael adducts, via Michael addition reaction with chalcones and azachalcones in the presence of a base catalyst.
  • Substituted nicotinic acid derivatives by treating with α, β-unsaturated oximes via Michael addition followed by ring closure reaction.
It can be also utilized as a reactant in the transesterification and asymmetric hydrogenation reactions to produce valuable products.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
164.3 °F - closed cup
引火点(℃)
73.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
00410-100ML:
00410-500ML:
00410-BULK:
00410-VAR:
00410-1L:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Knoevenagel condensation reaction between benzaldehyde and ethyl acetoacetate in microreactor and membrane microreactor
Lau WN, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 115(1-2), 156-163 (2008)
Michael addition of ethyl acetoacetate to α,β -unsaturated oximes in the presence of FeCl3: a novel synthetic route to substituted nicotinic acid derivatives
Chibiryaev AM, et al.
Tetrahedron Letters, 41(41), 8011-8013 (2000)
Mechanochemical Michael reactions of chalcones and azachalcones with ethyl acetoacetate catalyzed by K2CO3 under solvent-free conditions
Zhang Ze, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 33(2), 168-169 (2004)
Boric acid: an efficient and environmentally benign catalyst for transesterification of ethyl acetoacetate
Kondaiah GCM, et al.
Tetrahedron Letters, 49(1), 106-109 (2008)
Enantioselective catalytic asymmetric hydrogenation of ethyl acetoacetate in room temperature ionic liquids
Berthod M, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 15(14), 2219-2221 (2004)