Merck
162485
Sigma-Aldrich
2-フルオロベンジルアミン
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4CH2NH2
CAS番号:
分子量:
125.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39040407
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.517 (lit.)
bp
73-75 °C/13 mmHg (lit.)
密度
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
fluoro
SMILES記法
NCc1ccccc1F
InChI
1S/C7H8FN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H,5,9H2
InChI Key
LRFWYBZWRQWZIM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Fluorobenzylamine was used in synthesis of 9-(2-fluorobenzyl)-6-(methylamino)-9H-purine, having anticonvulsant activity[1]. It was also used in synthesis and study of structure-activity relationship of a series of substituted spirohydantoins[2].
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
152.6 °F - closed cup
引火点(℃)
67 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
162485-10G:
162485-1G:
162485-VAR:
162485-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
9-(2-Fluorobenzyl)-6-(methylamino)-9H-purine hydrochloride. Synthesis and anticonvulsant activity.
J L Kelley et al.
Journal of medicinal chemistry, 29(7), 1133-1134 (1986-07-01)
Martin W Rowbottom et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(8), 2171-2178 (2007-03-14)
The design, synthesis, and SAR of a series of substituted spirohydantoins are described. Optimization of an in-house screening hit gave compounds that exhibited potent binding affinity and functional activity at MCH-R1.