Merck
159891
Sigma-Aldrich
3-メトキシベンジルアミン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥7,120
5 G
¥17,500
¥7,120
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥7,120
5 G
¥17,500
About This Item
化学式:
CH3OC6H4CH2NH2
CAS番号:
分子量:
137.18
Beilstein:
1447182
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,120
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.547 (lit.)
bp
140 °C/37 mmHg (lit.)
密度
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
COc1cccc(CN)c1
InChI
1S/C8H11NO/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-5H,6,9H2,1H3
InChI Key
GRRIMVWABNHKBX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
3-Methoxybenzylamine was used in the preparation of 6-substituted purines.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
159891-1G:
159891-25G:
159891-5G:
159891-VAR:
159891-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Marek Zatloukal et al.
European journal of medicinal chemistry, 61, 61-72 (2012-07-10)
Several inhibitors of cyclin-dependent kinases (CDKs), including the 2,6,9-trisubstituted purine derivative roscovitine, are currently being evaluated in clinical trials as potential anticancer drugs. Here, we describe a new series of roscovitine derivatives that show increased potency in vitro. The series