アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.505 (lit.)
bp
90 °C/21 mmHg (lit.)
密度
1.116 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H4FN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H
InChI Key
GDHXJNRAJRCGMX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 3-amino-1,2-benzisoxazoles
- 6-(acetylaminomethyl)-3-amino-1,2-benzisoxazole
- 5-(4′-methyl [1, 1′-biphenyl]-2-yl)-1H-tetrazole
- xanthone-iminium triflates
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
165.2 °F - closed cup
引火点(℃)
74 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
196649-5G:4548173113036
196649-VAR:
196649-100G:4548173113012
196649-25G:4548173113029
196649-BULK:
試験成績書(COA)