Merck
C27409
Sigma-Aldrich
4-クロロベンジルアミン
98%
別名:
(4-Chlorophenyl)methanamine, (4-Chlorophenyl)methylamine, (p-Aminomethyl)phenyl chloride, (p-Chlorophenyl)methylamine, 1-(4-Chlorophenyl)methanamine, 4-Chlorobenzenemethanamine, p-Chlorobenzenemethanamine, p-Chlorobenzylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4CH2NH2
CAS番号:
分子量:
141.60
Beilstein:
507949
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.558 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
密度
1.164 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H8ClN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H,5,9H2
InChI Key
YMVFJGSXZNNUDW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
194.0 °F - closed cup
引火点(℃)
90 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
C27409-BULK:
C27409-5G:
C27409-VAR:
C27409-25G:
C27409-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stephen R Davies et al.
Drug testing and analysis, 11(2), 257-266 (2018-08-22)
Two human metabolites of the REV-ERB agonist SR9009, identified by researchers with an interest in sports doping control, have been synthesized and assessed for purity. The synthesis employed was a modification of published procedures for the parent SR9009, careful attention
Kenji Matsuno et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(17), 5126-5129 (2010-08-07)
S-benzylisothiourea 3a was discovered by its ability to inhibit indoleamine-2,3-dioxygenase (IDO) in our screening program. Subsequent optimization of the initial hit 3a lead to the identification of sub-muM inhibitors 3r and 10h, both of which suppressed kynurenine production in A431