Merck
161969
Sigma-Aldrich
トリエチレンテトラミン 四塩酸塩
97%
別名:
Cuprior, Trientine tetrahydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥18,000
¥18,000
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥18,000
About This Item
化学式:
NH2CH2CH2(NHCH2CH2)2NH2 · 4HCl
CAS番号:
分子量:
292.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥18,000
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
mp
269-270 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
Cl.Cl.Cl.Cl.NCCNCCNCCN
InChI
1S/C6H18N4.4ClH/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8;;;;/h9-10H,1-8H2;4*1H
InChI Key
OKHMDSCYUWAQPT-UHFFFAOYSA-N
詳細
Triethylenetetramine tetrahydrochloride is a copper-chelating agent[1]
アプリケーション
Triethylenetetramine tetrahydrochloride was used as primary amine displacer in affinity chromatography[2].
生物化学的/生理学的作用
Triethylenetetramine tetrahydrochloride induces apoptosis of acinar cells of the pancreas in male Fischer 344 rats[1].
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
161969-25G:
161969-100G:
161969-BULK:
161969-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
S Kishimoto et al.
Experimental and toxicologic pathology : official journal of the Gesellschaft fur Toxikologische Pathologie, 45(8), 489-495 (1994-04-01)
Male Fischer 344 rats weighing 80-90 g were fed on a copper-depleted diet supplemented with 0.6% triethylenetetramine tetrahydrochloride (a copper chelator), and the death of pancreatic acinar cells of these rats was investigated morphologically and biochemically. The weight of the
Structural characteristics of low-molecular-mass displacers for cation-exchange chromatography: II. Role of the stationary phase.
Shukla AA, et al.
Journal of Chromatography A, 872(2), 295-310 (1998)
Concetta R Capo et al.
Journal of trace elements in medicine and biology : organ of the Society for Minerals and Trace Elements (GMS), 44, 225-232 (2017-10-03)
The secoiridoid oleuropein is a non-flavonoid polyphenol, found in the fruit, leaves and food derivatives from Olea europea. Like other polyphenols it shows a very low toxicity towards healthy tissues and a protective action against cancer or neurodegeneration, but its