Merck
T5033
Sigma-Aldrich
トリエチレンテトラミン 二塩酸塩
別名:
N,N′-Bis(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥74,840
¥74,840
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥74,840
About This Item
化学式:
NH2CH2CH2(NHCH2CH2)2NH2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
219.16
Beilstein:
5961763
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥74,840
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
mp
120-122 °C
溶解性
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
SMILES記法
Cl.NCCNCCNCCN
InChI
1S/C6H18N4.2ClH/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8;;/h9-10H,1-8H2;2*1H
InChI Key
WYHIICXRPHEJKI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T5033-5G:
T5033-VAR:
T5033-BULK:
T5033-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Carlos Chun Ho Cheung et al.
Biochemical pharmacology, 97(1), 62-76 (2015-07-26)
Diabetes impairs copper (Cu) regulation, causing elevated serum Cu and urinary Cu excretion in patients with established cardiovascular disease; it also causes cardiomyopathy and chronic cardiac impairment linked to defective Cu homeostasis in rats. However, the mechanisms that link impaired