Merck
T11509
Sigma-Aldrich
テトラエチレンペンタミン
technical grade
別名:
TEPA, テトレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH2CH2CH2NHCH2CH2)2NH
CAS番号:
分子量:
189.30
Beilstein:
506966
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
蒸気密度
6.53 (vs air)
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
自己発火温度
610 °F
屈折率
n20/D 1.505 (lit.)
bp
340 °C
mp
−40 °C (lit.)
密度
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NCCNCCNCCNCCN
InChI
1S/C8H23N5/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h11-13H,1-10H2
InChI Key
FAGUFWYHJQFNRV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
テトラエチレンペンタミン(TEPA)は、以下に使用できます。      
  • マグネシウム 2,5-ジヒドロキシテレフタレート(Mg-MOF-74)への官能基付加による、材料のCO2吸着能の強化。
  • 磁性キトサン樹脂の修飾による、水溶液から効率的にウランを除去するアミン含有キトサンの形成。
  • クネーフェナーゲル縮合反応の効率的触媒として使用されるポリ(塩化ビニル)/テトラエチレンペンタミン(PVC-TEPA)複合材料の合成。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
325.4 °F - closed cup
引火点(℃)
163 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T11509-5G:4548173226460
T11509-25G:
T11509-2.5KG:4548173373591
T11509-100G:4548173226439
T11509-500G:4548173226453
T11509-BULK:
T11509-1KG:4548173226446
T11509-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Khalid Z Elwakeel et al.
Bioresource technology, 160, 107-114 (2014-02-08)
Chitosan was cross-linked using glutaraldehyde in the presence of magnetite. The resin was chemically modified through the reaction with tetraethylenepentamine (TEPA) to produce amine bearing chitosan. The resin showed a higher affinity towards the uptake of UO2(2+) ions from aqueous
Xiao Su et al.
ACS applied materials & interfaces, 9(12), 11299-11306 (2017-03-01)
Postsynthetic functionalization of magnesium 2,5-dihydroxyterephthalate (Mg-MOF-74) with tetraethylenepentamine (TEPA) resulted in improved CO2 adsorption performance under dry and humid conditions. XPS, elemental analysis, and neutron powder diffraction studies indicated that TEPA was incorporated throughout the MOF particle, although it coordinated
Xufang Duan et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(9), 3492-3497 (2012-02-14)
Odorant receptors (ORs) in olfactory sensory neurons (OSNs) mediate detection of volatile odorants. Divalent sulfur compounds, such as thiols and thioethers, are extremely potent odorants. We identify a mouse OR, MOR244-3, robustly responding to (methylthio)methanethiol (MeSCH(2)SH; MTMT) in heterologous cells.
Tomohiro Asai et al.
Bioconjugate chemistry, 22(3), 429-435 (2011-03-03)
Dicetyl phosphate-tetraethylenepentamine (DCP-TEPA) conjugate was newly synthesized and formed into liposomes for efficient siRNA delivery. Formulation of DCP-TEPA-based polycation liposomes (TEPA-PCL) complexed with siRNA was examined by performing knockdown experiments using stable EGFP-transfected HT1080 human fibrosarcoma cells and siRNA for
Yu Zhou et al.
Journal of hazardous materials, 190(1-3), 87-93 (2011-03-29)
Novel phenol-capturer was prepared by modifying the as-synthesized mesoporous silica MCM-41 with tetraethylenepentamine (TEPA), not only saving the energy and time for removal of template, but also opening the way to utilize the micelles for adsorption. Once the organic modifier