161950
1,3-ジエチル-2-チオバルビツル酸
99%
別名:
1,3-Diethyl-2-sulfanylidene-1,3-diazinane-4,6-dione, 1,3-Diethyldihydro-2-thioxo-4,6(1H,5H)-pyrimidinedione, 1,3-Diethylthiobarbituric acid, N,N′-Diethyl-2-thiobarbituric acid
サイズを選択してください
アッセイ
99%
薬剤管理
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp
109-112 °C (lit.)
溶解性
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
SMILES記法
CCN1C(=O)CC(=O)N(CC)C1=S
InChI
1S/C8H12N2O2S/c1-3-9-6(11)5-7(12)10(4-2)8(9)13/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
SHBTUGJAKBRBBJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
161950-5G:
161950-VAR:
161950-250G:
161950-BULK:
161950-50G:
この製品を見ている人はこちらもチェック