Merck
63287
Sigma-Aldrich
マロンジアルデヒド テトラブチルアンモニウム塩
≥96.0% (NT)
別名:
テトラブチルアンモニウムマロンジアルデヒドエノラート, マロンアルデヒド テトラブチルアンモニウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
OCHCH=CHO[N(CH2CH2CH2CH3)4]
CAS番号:
分子量:
313.52
Beilstein:
5191808
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥96.0% (NT)
形状
solid
mp
126-131 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)\C=C\[O-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C3H4O2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;4-2-1-3-5/h5-16H2,1-4H3;1-4H/q+1;/p-1/b;2-1+
InChI Key
GFXLQCGVBUWBHF-WLHGVMLRSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
その他情報
アルキル化反応もしくはアルコキシドとトシル酸の反応による、汎用性の高い中間体である3-アルコキシ-2-プロペナ-ルの合成。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
63287-5G-F:
63287-VAR-F:
63287-BULK-F:
63287-1G-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
H.R. Pfaendler et al.
Journal of the American Chemical Society, 108, 1338-1338 (1986)
J.-M. Vatele
Tetrahedron, 42, 4443-4443 (1986)
S. David et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2520-2520 (1979)
Marilena Larocca et al.
Food & function, 8(9), 3288-3296 (2017-08-24)
Brassica phytochemicals exert a broad spectrum of health-promoting activities. The aim of this study was to investigate the possible beneficial effects of a cauliflower leaf powder (CLP)-enriched diet to prevent inflammation and oxidative stress resulting from injection of lipopolysaccharide (LPS)
A. Lubineau et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 1001-1001 (1987)