Merck
B0500
Sigma-Aldrich
5,5-ジエチルバルビツール酸ナトリウム
別名:
5,5-ジエチルバルビツール酸 ナトリウム塩, バルビタールナトリウム, バルビトン, ベロナール ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H11N2NaO3
CAS番号:
分子量:
206.17
Beilstein:
3921202
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51361926
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
形状
powder
品質水準
薬剤管理
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 3; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
溶解性
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
SMILES記法
[Na+].CCC1(CC)C(=O)NC([O-])=NC1=O
InChI
1S/C8H12N2O3.Na/c1-3-8(4-2)5(11)9-7(13)10-6(8)12;/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,10,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI Key
RGHFKWPGWBFQLN-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
鎮静剤/催眠剤
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Nervous system, Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B0500-100G:4548173188591
B0500-43KG:4548173188614
B0500-25G:4548173188607
B0500-BULK:
B0500-VAR:
B0500-500G:4548173188621
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.