アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.564 (lit.)
bp
138-139 °C/13 mmHg (lit.)
密度
1.214 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-4-6-1-2-7-8(3-6)11-5-10-7/h1-3H,4-5,9H2
InChI Key
ZILSBZLQGRBMOR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
P49503-BULK:
P49503-VAR:
P49503-25G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Archiv der Pharmazie, 347(12), 885-895 (2014-10-07)
A novel class of benzo[d][1,3]dioxol-5-ylmethyl alkyl/aryl amide and ester analogues of capsaicin were designed, synthesized, and evaluated for their cytotoxic activity against human and murine cancer cell lines (B16F10, SK-MEL-28, NCI-H1299, NCI-H460, SK-BR-3, and MDA-MB-231) and human lung fibroblasts (MRC-5).