アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.538 (lit.)
bp
118-119 °C/6 mmHg (lit.)
密度
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cccc(CCN)c1
InChI
1S/C9H13NO/c1-11-9-4-2-3-8(7-9)5-6-10/h2-4,7H,5-6,10H2,1H3
InChI Key
WJBMRZAHTUFBGE-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
270229-1G:
270229-25G:
270229-VAR:
270229-5G:
270229-5KG:
270229-BULK:
270229-1KG:
試験成績書(COA)