グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥96.5% (GC)
フォーム
solid
不純物
≤2.0% water
mp
40-44 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 1 g/10 mL
官能基
amine
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NCC(O)CN
InChI
1S/C3H10N2O/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2,4-5H2
InChI Key
UYBWIEGTWASWSR-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
rat ... Grin2a(24409)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
33262-5G-F:
33262-VAR-F:
33262-BULK-F:
33262-25G-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック