Merck
D207608
Sigma-Aldrich
N,N-ジフェニルホルムアミド
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥13,200
¥13,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥13,200
About This Item
化学式:
(C6H5)2NCHO
CAS番号:
分子量:
197.23
Beilstein:
2209397
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
crystals
bp
337 °C/762 mmHg (lit.)
mp
69-73 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)N(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11NO/c15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H
InChI Key
DCNUQRBLZWSGAV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D207608-BULK:
D207608-25G:
D207608-500G:
D207608-100G:
D207608-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Anne-Laure Gassner et al.
Science & justice : journal of the Forensic Science Society, 59(1), 58-66 (2019-01-19)
The present study aimed at providing data to assess the secondary transfer of organic gunshot residues (OGSR). Three scenarios were evaluated in controlled conditions, namely displacing a firearm from point A to point B, a simple handshake and an arrest