Merck
155764
Sigma-Aldrich
o-フェニレンホスホロクロリダイト
97%
別名:
2-クロロ-1,3,2-ベンゾジオキサホスホール, o-クロロ亜リン酸フェニレン, クロロ(1,2-フェニレンジオキシ)ホスフィン, ピロカテコール ホスホリル クロリド, 亜ホスホロクロリド酸 オルトフェニレン エステル, 環状 o-亜ホスホロクロリド酸フェニレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4ClO2P
CAS番号:
分子量:
174.52
Beilstein:
135455
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
屈折率
n20/D 1.571 (lit.)
bp
80 °C/20 mmHg (lit.)
mp
30-35 °C (lit.)
密度
1.466 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClP1Oc2ccccc2O1
InChI
1S/C6H4ClO2P/c7-10-8-5-3-1-2-4-6(5)9-10/h1-4H
InChI Key
YUJYEGDMJZHLMY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • バッカンセスキテルペン類の合成に用いる触媒
  • 室温での可逆的ハロゲン-ハロゲン配位子置換および高温での不可逆的ハロゲン-O置換に用いる反応剤
  • 単離された触媒前駆体である金(I)トリメトキシベンゾニトリルホスフィンの合成に用いる反応剤
  • TMSOTf触媒Arbuzov反応によるピロール類の合成に用いる反応剤
  • ホスホリル化剤
  • Markovnikov付加を経由するビニル置換スピロホスホラン類およびビニルホスホナート類の合成に用いる反応剤
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
155764-VAR:
155764-BULK:
155764-10G:
155764-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)