Merck
15514
Sigma-Aldrich
Boc-Trp-N-カルボキシ無水物
≥98.0% (CHN)
別名:
Nα-Boc-L-トリプトファン Nα-カルボン酸無水物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H18N2O5
CAS番号:
分子量:
330.34
Beilstein:
7082757
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (CHN)
光学活性
[α]20/D +78±5°, c = 1% in THF
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
~135 °C (dec.)
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1C(Cc2c[nH]c3ccccc23)C(=O)OC1=O
InChI
1S/C17H18N2O5/c1-17(2,3)24-16(22)19-13(14(20)23-15(19)21)8-10-9-18-12-7-5-4-6-11(10)12/h4-7,9,13,18H,8H2,1-3H3/t13-/m0/s1
InChI Key
WSFZLNNHQNYZNF-ZDUSSCGKSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15514-25G:
15514-BULK:
15514-VAR:
15514-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)