Merck
369772
Sigma-Aldrich
2,5-オキサゾリジンジオン
98%
別名:
1,3-Oxazolidine-2,5-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥28,400
5 G
¥80,800
¥28,400
出荷予定日2025年5月04日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥28,400
5 G
¥80,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H3NO3
CAS番号:
分子量:
101.06
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥28,400
出荷予定日2025年5月04日
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
120 °C (dec.) (lit.)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1CNC(=O)O1
InChI
1S/C3H3NO3/c5-2-1-4-3(6)7-2/h1H2,(H,4,6)
InChI Key
ARAFEULRMHFMDE-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
369772-5G:
369772-BULK:
369772-VAR:
369772-1G:
369772-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)