Merck
150525
Sigma-Aldrich
trans-β-Styrenesulfonyl chloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥55,400
¥55,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥55,400
About This Item
化学式:
C6H5CH=CHSO2Cl
CAS番号:
分子量:
202.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥55,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
mp
85-88 °C (lit.)
官能基
phenyl
SMILES記法
[H]\C(=C(\[H])S(Cl)(=O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7ClO2S/c9-12(10,11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H/b7-6+
InChI Key
ONWRSBMOCIQLRK-VOTSOKGWSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
150525-BULK:
150525-10G:
150525-VAR:
150525-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zoon H Ryu et al.
International journal of molecular sciences, 9(12), 2639-2657 (2009-03-31)
Additional specific rates of solvolysis have been determined, mainly in fluoroalcohol containing solvents, for benzenesulfonyl chloride (1) and p-nitrobenzene-sulfonyl chloride (2). For trans-beta-styrenesulfonyl chloride (3), a study has been carried out in 43 pure and binary solvents, covering a wide