蒸気密度
>1 (vs air)
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.430 (lit.)
bp
92 °C (lit.)
密度
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Si](Cl)(Cl)C=C
InChI
1S/C3H6Cl2Si/c1-3-6(2,4)5/h3H,1H2,2H3
InChI Key
YLJJAVFOBDSYAN-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
38.1 °F - closed cup
引火点(℃)
3.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
104914-VAR:
104914-100G:
104914-BULK:
104914-500G:
試験成績書(COA)