Merck
15026
Sigma-Aldrich
Boc-3-(2-pyridyl)-Ala-OH
≥98.0% (TLC)
別名:
Boc-β-(2-pyridyl)-Ala-OH, Boc-3-(2-pyridyl)-L-alanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H18N2O4
CAS番号:
分子量:
266.29
Beilstein:
6416850
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (TLC)
形状
powder
光学活性
[α]20/D −16.5±1.5°, c = 1% in methanol
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccn1)C(O)=O
InChI
1S/C13H18N2O4/c1-13(2,3)19-12(18)15-10(11(16)17)8-9-6-4-5-7-14-9/h4-7,10H,8H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t10-/m0/s1
InChI Key
KMODKKCXWFNEIK-JTQLQIEISA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
15026-BULK:
15026-1G:
15026-5G:
15026-VAR:
試験成績書(COA)