Merck
145785
Sigma-Aldrich
1-ブロモデカン
98%
別名:
デシルブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥4,450
500 G
¥8,450
2 KG
¥30,000
¥4,450
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥4,450
500 G
¥8,450
2 KG
¥30,000
About This Item
化学式:
CH3(CH2)9Br
CAS番号:
分子量:
221.18
Beilstein:
1735227
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,450
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.456 (lit.)
bp
238 °C (lit.)
密度
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C10H21Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3
InChI Key
MYMSJFSOOQERIO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
1-ブロモデカンは、ペンタエリトリトールのアルキル化に関与し、ペンタエリトリトールに2つの親油性基を導入します[1]。これは、1,2-ジメチルイミダゾールと反応して、1-デシル-2,3-ジメチルイミダゾリウムブロミドを生成します[2]
アプリケーション
1-ブロモデカンは、ヘキサカテナーメタロメソゲンを含むフェロセンの合成に使用されました[3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
145785-2KG:
145785-500ML:
145785-100G:
145785-5G:
145785-500G:
145785-BULK:
145785-VAR:
145785-2.5L:
145785-5ML:
145785-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Omar F Hernández-Zepeda et al.
Frontiers in plant science, 9, 1076-1076 (2018-08-09)
Plants in more than 100 families secrete extrafloral nectar (EFN) to establish food-for-protection mutualisms with ants. Facultative ant-plants secrete EFN as a jasmonic acid (JA)-dependent response to attract generalist ants. In contrast, obligate ant-plants like the Central American "Swollen-Thorn Acacias"
1,1'-Disubstituted ferrocene containinghexacatenar thermotropic liquid crystals.
Seo JS, et al.
Journal of Materials Chemistry, 11(5), 1332-1338 (2001)
Ibrahim Bou Malham et al.
Journal of colloid and interface science, 328(1), 166-171 (2008-10-07)
1-Decyl-2,3-dimethylimidazolium bromide (ddmimBr) has been synthesized by the reaction of 1,2-dimethylimidazole and 1-bromodecane. Micellization of ddmimBr surfactant in water (W) and water-ethanolamine (W-EA) with the weight percent of EA changing within the range 0-39.79%, has been investigated at 298.15 K.
Isao Kanesaka
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 60(1-2), 297-302 (2003-12-13)
A change in an infrared intensity in dielectric media is treated by an electrostatic model. The basic model is originally formalized for a dipolar liquid. The model is satisfactorily applied to the infrared intensity of the C-H stretching of chloroform