主要文書
8.18896
Sigma-Aldrich
1-Bromotetradecane
for synthesis
別名:
1-Bromotetradecane, Myristyl bromide, Tetradecyl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)13Br
CAS番号:
分子量:
277.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
203-999-3
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
bp
175-178 °C/27 hPa
mp
4-6 °C
転移温度
flash point 149 °C
密度
1.02 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C14H29Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h2-14H2,1H3
InChI Key
KOFZTCSTGIWCQG-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.015 - 1.020
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(℃)
113 °C - closed cup