Merck
614866
Sigma-Aldrich
1-Bromodecane-d21
98 atom % D
別名:
Decyl bromide-d21
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3(CD2)8CD2Br
分子量:
242.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
bp
238 °C (lit.)
密度
1.166 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+21
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C10H21Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2
InChI Key
MYMSJFSOOQERIO-SLBGAMDCSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3