Merck
330485
Sigma-Aldrich
1-ブロモエイコサン
≥97%
別名:
エイコシルブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥20,100
¥20,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥20,100
About This Item
化学式:
CH3(CH2)19Br
CAS番号:
分子量:
361.44
Beilstein:
1763647
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥20,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気密度
12.5 (vs air)
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥97%
mp
36-39 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
bromo
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C20H41Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21/h2-20H2,1H3
InChI Key
CZASMUMJSKOHFJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
1-Bromoeicosane was used in the preparation of CuBr/polymer nanocomposite.[1]
生物化学的/生理学的作用
Self-assembled monolayers of 1-bromoeicosane were evaluated at the vacuum-graphite and liquid-graphite interfaces using scanning tunneling microscopy.[2]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
330485-BULK:
330485-5G:
330485-100G:
330485-25G:
330485-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Solvent effects on the self-assembly of 1-bromoeicosane on graphite. Part I. Scanning tunneling microscopy.
Florio GM, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 113(9), 3631-3640 (2009)
Laser co-photolytic approach to copper (I) bromide/polymer nanosol and nanocomposite.
Pola J, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 190(1), 29-33 (2007)