アッセイ
98%
mp
180-182 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
SMILES記法
Cl.NNC(=N)NN
InChI
1S/CH7N5.ClH/c2-1(5-3)6-4;/h3-4H2,(H3,2,5,6);1H
InChI Key
HAZRIBSLCUYMQP-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
143413-VAR:
143413-5G:
143413-25G:
143413-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック