アッセイ
95%
形状
powder
反応適合性
reaction type: click chemistry
mp
179-182 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.NCC#C
InChI
1S/C3H5N.ClH/c1-2-3-4;/h1H,3-4H2;1H
InChI Key
IKXNIQJDNKPPCH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
P50919-1G:
P50919-BULK:
P50919-VAR:
P50919-10G:
試験成績書(COA)