Merck
745731
Sigma-Aldrich
Dipropargylamine
97%
別名:
4-Azahepta-1,6-diyne, N,N-Di(prop-2-ynyl)amine, N-(2-Propyn-1-yl)-2-propyn-1-amine, N-(2-Propynyl)-2-propyn-1-amine, Di-2-propynylamine, NSC 80652
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥9,430
¥9,430
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥9,430
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7N
CAS番号:
分子量:
93.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,430
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.477
密度
0.900 g/mL at 25 °C
官能基
amine
SMILES記法
C#CCNCC#C
InChI
1S/C6H7N/c1-3-5-7-6-4-2/h1-2,7H,5-6H2
InChI Key
RGSODMOUXWISAG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
115.0 °F - closed cup
引火点(℃)
46.11 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
745731-VAR:
745731-1G:
745731-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kristen Bennett et al.
Applied and environmental microbiology, 82(8), 2270-2279 (2016-01-31)
Nitrosomonas europaea is an aerobic nitrifying bacterium that oxidizes ammonia (NH3) to nitrite (NO2 (-)) through the sequential activities of ammonia monooxygenase (AMO) and hydroxylamine dehydrogenase (HAO). Many alkynes are mechanism-based inactivators of AMO, and here we describe an activity-based