Merck
702471
Sigma-Aldrich
ポリ[ビス(4-フェニル)(2,4,6-トリメチルフェニル)アミン]
greener alternative
a poly(triaryl amine) semiconductor
別名:
PTAA, ポリ(トリアリールアミン)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[C6H4N(C6H2(CH3)3)C6H4]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
32111503
NACRES:
NA.23
品質水準
フォーム
solid
分子量
average Mn 7,000-10,000 (GPC)
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>400 °C
>400 °C
Mw/Mn
2‑2.2
アプリケーション
battery manufacturing
semiconductor
環境により配慮した代替製品カテゴリ
半導体特性
P-type (mobility=10−3 - 10−2 cm2/V·s)
詳細
PTAA、ポリ(トリアリールアミン)は半導体であり、最大10 −3から10−2 cm2 V−1 s−1の正孔移動度を有する有機p型半導体です。これにより、キャリアの移動度が高くなります。安定したガラス状ポリマーであり、厚膜ダイオードに対し優れたイオン化ポテンシャルを有しています。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はグリーン代替品の効率化カテゴリーに属し、「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。正孔輸送有機材料は、吸収体層との完全なエネルギー準位の整合が可能であるため、効率的な電荷収集ができますが、周囲条件下で劣化する傾向があります。詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
PTAAは、ペロブスカイト太陽電池、高分子発光ダイオード、有機電界エフェクトトランジスタなど多くのデバイスの製造で正孔輸送に使用される基板材料としてコーティングできます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
702471-BULK:
702471-1G:
702471-100MG:
702471-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Triarylamine-containing poly (perfluorocyclobutane) as hole-transporting material for polymer light-emitting diodes.
Liu S, et al.
Macromolecules, 33(10), 3514-3517 (2000)
Dielectric function and degradation process of poly (triarylamine)(PTAA).
Sendner M, et al.
Organic Electronics, 15(11), 2959-2963 (2014)
Solvent engineering for high-performance inorganic-organic hybrid perovskite solar cells.
Jeon NJ, et al.
Nature Materials, 13(9), 897-897 (2014)
Characterization of thick film poly (triarylamine) semiconductor diodes for direct x-ray detection.
Intaniwet A, et al.
Journal of Applied Physics, 106(6), 064513-064513 (2009)
Enhanced infrared spectroscopy of organic field effect transistor (OFET) materials
Sendner M and Pucci A
AIP Conference Proceedings, 1646(1), 115-121 (2015)
資料
Polytriarylamine Semiconductors
ポリアリルアミンは、空気中での安定性を持った溶液処理可能な多用途有機半導体です。有機ELや電界効果トランジスタ、ペロブスカイト太陽電池など、様々なデバイスで利用されています。 
The development of high-performance conjugated organic molecules and polymers has received widespread attention in industrial and academic research.
高性能共役系有機化合物およびポリマーの開発は、産学の研究において広く注目を集めています。
すべて表示
関連コンテンツ
有機無機ハライドペロブスカイトは、新規光吸収材料として注目されています。ペロブスカイト太陽電池は、塗布による作製が可能なため低コストでの製造が期待され、フレキシブルで軽量な太陽電池の実現に向けた研究が盛んにおこなわれています。
ペロブスカイト太陽電池の概要について、グレッツェル教授にレビューしていただきました。ハイブリッドペロブスカイト太陽電池は、過去数年間でその太陽光変換効率は急激に上昇し、今一番注目されている技術の一つです。
有機合成・材料科学のセールを開催中!約18,000点を希望販売価格が最大70%OFFでご提供