安全性情報
8.02668
Sigma-Aldrich
Ethyl crotonate
for synthesis
別名:
Ethyl crotonate, Crotonic acid ethyl ester, trans-2-Butenoic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH=CHCOOC2H5
CAS番号:
分子量:
114.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
210-808-7
NACRES:
NA.22
蒸気圧
65 hPa ( 50 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
有効性
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
138-140 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 2 °C
密度
0.92 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3+
InChI Key
ZFDIRQKJPRINOQ-HWKANZROSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.916 - 0.918
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体