Merck
150371
Sigma-Aldrich
2-Acetyl-1-tetralone
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥12,950
25 G
¥59,700
¥12,950
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥12,950
25 G
¥59,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H12O2
CAS番号:
分子量:
188.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥12,950
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
フォーム
solid
bp
135-142 °C/1 mmHg (lit.)
mp
55-57 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
CC(=O)C1CCc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C12H12O2/c1-8(13)10-7-6-9-4-2-3-5-11(9)12(10)14/h2-5,10H,6-7H2,1H3
InChI Key
BSELJBOMYPMBNL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-Acetyl-1-tetralone was used in the preparation of dihydronaphtho-pyrrole[1].
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
221.0 °F - closed cup
引火点(℃)
105.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
150371-BULK:
150371-VAR:
150371-5G:
150371-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Porphyrins with exocyclic rings. Part 5. Synthesis of a naphtho [1, 2-b] porphyrin.
Lash TD and Denny CP.
Tetrahedron, 51(1), 59-66 (1995)