アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.486 (lit.)
bp
162-163 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)C(Cc1ccccc1)C(=O)OCC
InChI
1S/C14H18O4/c1-3-17-13(15)12(14(16)18-4-2)10-11-8-6-5-7-9-11/h5-9,12H,3-4,10H2,1-2H3
InChI Key
ICZLTZWATFXDLP-UHFFFAOYSA-N
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
135542-25G:
135542-VAR:
135542-100G:
135542-BULK:
アクティブなフィルタ