Merck
31662
Supelco
ルフェヌロン
PESTANAL®, analytical standard
別名:
1-[2,5-ジクロロ-4-(1,1,2,3,3,3-ヘキサフルオロプロポキシ)フェニル]-3-(2,6-ジフルオロベンゾイル)尿素
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥13,300
¥13,300
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥13,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H8Cl2F8N2O3
CAS番号:
分子量:
511.15
Beilstein:
8398291
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥13,300
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
neat
SMILES記法
FC(C(F)(F)F)C(F)(F)Oc1cc(Cl)c(NC(=O)NC(=O)c2c(F)cccc2F)cc1Cl
InChI
1S/C17H8Cl2F8N2O3/c18-6-5-11(32-17(26,27)14(22)16(23,24)25)7(19)4-10(6)28-15(31)29-13(30)12-8(20)2-1-3-9(12)21/h1-5,14H,(H2,28,29,30,31)
InChI Key
PWPJGUXAGUPAHP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ルフェヌロンは、ベンゾイルフェニル尿素クラスの殺虫剤に属する昆虫成長制御剤[1]です。[2]ネコのCtenocephalides felis(ネコノミ)の制御に使用されます。[1][3]
アプリケーション
ルフェヌロンは、質量分析(GC-MS)と組み合わせたガスクロマトグラフィーを用いて小麦粉中のルフェヌロンを定量する際の参照標準品として使用される場合があります。[3]
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
おすすめ製品
NMRに関してメルクのオンラインプラットフォームであるChemisTwin®で利用可能な本製品のデジタル参照物質を検索してください。このChemisTwin®上のデジタル等価物はサンプル同定の確認および化合物の定量化に使用することができます(デジタル外部標準と併用)。数回のクリックでこの物質のNMRスペクトルを閲覧し、オンラインで自分のサンプルと比較することができます。こちらで詳細を確認して無料トライアルを開始してください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>338.0 °F - (External MSDS)
引火点(℃)
> 170 °C - (External MSDS)
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
31662-BULK:
31662-VAR:
31662-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cyp12a4 confers lufenuron resistance in a natural population of Drosophila melanogaster
Bogwitz R M, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 102(36), 12807-12812 (2005)
Development and application of a method for analysis of lufenuron in wheat flour by gas chromatography--mass spectrometry and confirmation of bio-efficacy against Tribolium castaneum (Herbst)(Coleoptera: Tenebrionidae)
Ahire.CK, et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 861(1), 16-21 (2008)
Comparison of flea control strategies using imidacloprid or lufenuron on cats in controlled simulated home environment.
EDJ, et al.
American Journal of Veterinary Research, 58(11), 1260-1262 (1997)
Vicente Navarro-Llopis et al.
Pest management science, 66(5), 511-519 (2010-01-27)
The chemosterilisation technique has been demonstrated to reduce the population and fruit damage of the Mediterranean fruit fly, Ceratitis capitata (Wiedemann), in citrus orchards. Field trials showed efficacy by reducing the fruit fly population, which was progressively achieved by continuous
Umesh Gangishetti et al.
European journal of cell biology, 88(3), 167-180 (2008-11-11)
Chitin is an essential constituent of the insect exoskeleton, the cuticle, which is an extracellular matrix (ECM) covering the animal. It is produced by the glycosyltransferase chitin synthase at the apical plasma membrane of epidermal and tracheal cells. To fulfil
プロトコル
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.
標準試薬、認証標準物質、溶媒、およびカラムで食品中のフィプロニル分析