安全性情報
CAS9NEO
Sigma-Aldrich
Cas9 Neomycin Lenti Plasmid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥37,200
¥37,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥37,200
About This Item
UNSPSCコード:
41106609
NACRES:
NA.51
¥37,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
フォーム
liquid
包装
vial of 50 μL
濃度
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
アプリケーション
CRISPR
セレクション
blasticidin
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
This product is a neomycin resistant lenti-Cas9 plasmid for generation of lentiviral particles. Use Sigma′s lentiviral Cas9 reagents to efficiently generate stable cell lines expressing Cas9 for CRISPR genome editing. Sigma′s lenti-Cas9 plasmid is one part of a two-vector CRISPR system with individual Cas9 and gRNA expression vectors. Please see the link above to order gRNA.
アプリケーション
Functional Genomics/Screening /Target Validation/Genome Editing
特徴および利点
Use lentiviral particles to generate cells with stable expression of Cas9 nuclease.
構成
1ug of plasmid DNA, EF1a-Cas9-2A-Neomycin Lenti
関連事項
Click here to order gRNA plasmid and virus.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
CAS9NEO-1EA:
CAS9NEO-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)