Merck
124109
Sigma-Aldrich
1-ブロモ-2-メチルナフタレン
technical grade, 90%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥18,900
100 G
¥69,400
¥18,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥18,900
100 G
¥69,400
About This Item
化学式:
CH3C10H6Br
CAS番号:
分子量:
221.09
Beilstein:
2042531
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥18,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.648 (lit.)
bp
296 °C (lit.)
密度
1.418 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Cc1ccc2ccccc2c1Br
InChI
1S/C11H9Br/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11(8)12/h2-7H,1H3
InChI Key
CMIMBQIBIZZZHQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Dynamic phosphorescence quenching of 1-bromo-2-methylnaphthalene without deoxygenation has been used for selective sensing of Cu(II) at ngml-1 levels[1]. It undergoes asymmetric cross-coupling reaction with its corresponding Grignard reagent using a nickel catalyst to form non-racemic 2,2′-dimethyl-1,1′-binaphthyl[2].
アプリケーション
1-Bromo-2-methylnaphthalene was used as test compound in determination of halogenated hydrocarbons at trace levels by supercritical fluid chromatography-microwave-induced plasma mass spectrometry[3].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
124109-25G:
124109-25KG:
124109-VAR:
124109-BULK:
124109-5KG:
124109-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Determination of halogenated compounds with supercritical fluid chromatography-microwave-induced plasma mass spectrometry.
Olson LK and Caruso JA.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 7(6), 993-998 (1992)
Synthesis of chiral binaphthalenes using the asymmetric Suzuki reaction.
Cammidge AN and Crepy KVL.
Tetrahedron, 60(20), 4377-4386 (2004)
N A Vinokurova
Voprosy onkologii, 21(3), 19-24 (1975-01-01)
The author presents an analysis of the results of the combination chemotherapy with natulan, vincristin, novembichine and prednisolone in 43 patients showing generalized lymphogranulomatosis, mainly with recurrences following radiation and chemotherapy with different antitumor substances. The results of the combination