アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.651 (lit.)
bp
162-164 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.419 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(Br)c2ccccc12
InChI
1S/C11H9Br/c1-8-6-7-11(12)10-5-3-2-4-9(8)10/h2-7H,1H3
InChI Key
IDRVLLRKAAHOBP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
B72604-VAR:
B72604-100G:
B72604-25G:
B72604-5G:
B72604-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)