Merck
B57702
Sigma-Aldrich
ブロモベンゼン
ReagentPlus®, 99%
別名:
1-Bromobenzene, Bromobenzol, Monobromobenzene, Phenyl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5Br
CAS番号:
分子量:
157.01
Beilstein:
1236661
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
5.41 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 40 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
形状
liquid
自己発火温度
1051 °F
expl. lim.
36.5 %
屈折率
n20/D 1.559 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
密度
1.474 g/mL at 25 °C
1.491 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Brc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
QARVLSVVCXYDNA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ブロモベンゼンは塩化アリルです。ブロモベンゼンは、活性化されていないおよび不活性化された塩化アリルに対する、最適化されたパラジウム/金属酸化物系が触媒するヘック反応に関連します。触媒としてパラダサイクルを用いた、スチレンとのブロモベンゼンのヘック反応が報告されています。反応性代謝物質を形成して肝壊死を誘導します。
アプリケーション
ブロモベンゼンは、両親媒性の星形グラフト・コポリマーの調製に必要な4アーム星型連鎖移動剤の合成に使用されました。ブロモベンゼンは、水試料、土壌および河川堆積物に含まれる超微量の金のイオン対ベースでの分散液-液マイクロ抽出において、有機抽出相として使用されました。
ブロモベンゼンは種々の非対称ビアリールを合成するためのSuzukiカップリング反応や、種々の置換アルケンを合成するためのMizoroki−Heck反応のような交差カップリング反応の反応体として使用できます。また、アントラセンの蛍光消光に効果的なクエンチャ―です。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
123.8 °F - closed cup
引火点(℃)
51.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B57702-100ML:
B57702-VAR:
B57702-18L:
B57702-250ML:
B57702-2.5L:
B57702-BULK:
B57702-500ML:
B57702-2L:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
In situ generation of highly active dissolved palladium species from solid catalysts-a concept for the activation of aryl chlorides in the Heck reaction.
Sandra S Pröckl et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 43(14), 1881-1882 (2004-04-01)
I De La Calle et al.
Talanta, 84(1), 109-115 (2011-02-15)
A new methodology was developed for the determination of ultratrace levels of gold in water samples, soils and river sediments. Dispersive liquid-liquid microextraction was used to preconcentrate the ion pair formed between AuCl(4)(-) and [CH(3)(CH(2))(3)](4)N(+) in a microliter-range volume of
Palladium dendron encapsulated nanoparticles grown from MCM-41 and SBA-15
Lou Y and Shantz DF
Journal of Material Chemistry A, 5(27), 14070-14078 (2017)
Heterogeneous palladium catalyst constructed with cross-linked hyperbranched poly (phenylacetylene) as polymer support: A reusable highly active ppm-level catalyst for multiple cross-coupling reactions
Dong Z and Ye Z
Applied Catalysis A: General, 489(26), 61-71 (2015)
Fluorescence quenching and external spin-orbit coupling effects
Kearvell A and Wilkinson F
Molecular Catalysis, 4(1-4), 69-81 (1968)