濃度
50% in H2O
bp
122 °C/16 mmHg (lit.)
密度
0.99 g/mL at 20 °C
SMILES記法
NCCCCCO
InChI
1S/C5H13NO/c6-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6H2
InChI Key
LQGKDMHENBFVRC-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
11318-25G:
11318-100G:
11318-VAR:
11318-BULK:
アクティブなフィルタ