Merck
733121
Sigma-Aldrich
N-エチルジエタノールアミン-1,1,1',1'-d4
98 atom % D, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2N(CH2CD2OH)2
分子量:
137.21
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
97% (CP)
フォーム
liquid
bp
246-252 °C (lit.)
mp
-50 °C (lit.)
密度
1.044 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]C([2H])(O)CN(CC)CC([2H])([2H])O
InChI
1S/C6H15NO2/c1-2-7(3-5-8)4-6-9/h8-9H,2-6H2,1H3/i5D2,6D2
InChI Key
AKNUHUCEWALCOI-NZLXMSDQSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
255.2 °F - closed cup
引火点(℃)
124 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
733121-BULK:
733121-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)