Merck
113166
Sigma-Aldrich
イソブチルベンゼン
99%
別名:
2-メチル-1-フェニルプロパン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
134.22
Beilstein:
1852218
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
4.2 mmHg ( 37.7 °C)
品質水準
アッセイ
99%
自己発火温度
802 °F
屈折率
n20/D 1.486 (lit.)
bp
170 °C/736 mmHg (lit.)
mp
−51 °C (lit.)
密度
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phenyl
SMILES記法
CC(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H14/c1-9(2)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
InChI Key
KXUHSQYYJYAXGZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
イソブチルベンゼンは、Na、K、およびCs交換ゼオライト上で側鎖のイソプロピル化によって合成されます[1]
アプリケーション
イソブチルベンゼンは、Pap1トランスジェニックペチュニアの色素沈着および香気成分レベルの亢進を調査する研究で内部標準物質として使用されます[2]
包装
ガラスボトル入り
ピクトグラム
FlameEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
118.6 °F - closed cup
引火点(℃)
48.1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
113166-VAR:
113166-BULK:
113166-25ML:
113166-500ML:
113166-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nanzhe Jiang et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 10(1), 227-232 (2010-04-01)
Side chain alkylation of toluene with methanol was studied over mesoporous zeolite supported MgO catalysts. MgO were supported onto the carbon templated mesoporous silicalite-1 by direct synthesis route under microwave conditions. This direct synthesis route yields the majority of MgO
Michal Moyal Ben Zvi et al.
Plant biotechnology journal, 6(4), 403-415 (2008-03-19)
The phenylpropanoid pathway gives rise to metabolites that determine floral colour and fragrance. These metabolites are one of the main means used by plants to attract pollinators, thereby ensuring plant survival. A lack of knowledge about factors regulating scent production
Alan P Graves et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(11), 3714-3728 (2005-05-27)
Molecular docking is widely used to predict novel lead compounds for drug discovery. Success depends on the quality of the docking scoring function, among other factors. An imperfect scoring function can mislead by predicting incorrect ligand geometries or by selecting
Brian D Fitz et al.
Journal of chromatography. A, 1392, 82-90 (2015-03-31)
Low thermal mass gas chromatography (LTM-GC) was evaluated for rapid, high peak capacity separations with three injection methods: liquid, headspace solid phase micro-extraction (HS-SPME), and direct vapor. An Agilent LTM equipped with a short microbore capillary column was operated at