Merck
113034
Sigma-Aldrich
オキサリルブロミド
97%
別名:
NSC 96957, エタンジオイルジブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥33,900
100 G
¥78,600
¥33,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥33,900
100 G
¥78,600
About This Item
化学式:
BrCOCOBr
CAS番号:
分子量:
215.83
Beilstein:
1744437
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥33,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
反応適合性
reagent type: oxidant
屈折率
n20/D 1.522 (lit.)
bp
16-17 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−19 °C (lit.)
官能基
acyl bromide
保管温度
2-8°C
SMILES記法
BrC(=O)C(Br)=O
InChI
1S/C2Br2O2/c3-1(5)2(4)6
InChI Key
JAZLVNXWYDFQFE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
シクロペンタン-1,3-ジオンを3-ブロモシクロペンテン-2-オンに変換します[1]
炭素置換イミニウム塩の合成用途における用途
以下の反応剤:
  • アンサマイトシン誘導体の変異合成のためA. pretiosumの培養液に添加される変異シントンの合成
  • ヒドロキシルラジカル置換によるシュウ酸の形成
  • CRF1レセプターアンタゴニストを生成する環化
  • チオフェンエンドキャップオリゴ(2,3-アルキルチエノ[3,4-b]ピラジン)の調製、光学的および電気化学的研究
  • グリコシル塩化物および臭化物の不斉合成
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
113034-VAR:
113034-BULK:
113034-100G:
113034-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Marco Luparia et al.
Organic letters, 8(10), 2147-2150 (2006-05-05)
[reaction: see text] We describe a new approach to 2,3-disubstituted cyclopentenols and cyclopentenones through two consecutive regioselective additions of equal or different electrophiles to a cyclopentene bisanionic synthon. Indeed, on exposure to BuLi, 3-bromo-2-iodocyclopent-2-enol O-TBS ether undergoes iodine-lithium permutation with