Merck
251259
Sigma-Aldrich
チオニルブロミド
97%
別名:
サルファブロミドオキシド(SOBr2), ジブロモスルホキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥10,900
100 G
¥28,600
¥10,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥10,900
100 G
¥28,600
About This Item
化学式:
SOBr2
CAS番号:
分子量:
207.87
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気圧
10 mmHg ( 31 °C)
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.675 (lit.)
bp
48 °C/20 mmHg (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
密度
2.683 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
BrS(Br)=O
InChI
1S/Br2OS/c1-4(2)3
InChI Key
HFRXJVQOXRXOPP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
臭化チオニル(SOBr2)は、アルコール、カルボン酸、アルケンおよびケトンを臭素化する有機合成で、臭素化剤として使用できます。[1]
SoBr2は、以下の合成に使用できます。      
  • アリールヒドロキシルアミンのオルトC-H結合の臭素化によるオルト
  • -ブロモアニリド。[2]      
  • β溶媒としてDMFの存在下で、β-アミノアルコールからの-アミノ臭化物。[3]      
  • 1,2,4,5-テトラアミノベンゼン四臭化水素酸塩からの4,8-ジブロモベンゾ[1,2-c;4,5-c′]ビス[1,2,5]チアジアゾール。[4]
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
251259-1ML:
251259-VAR:
251259-100G:
251259-BULK:
251259-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Thionyl bromide
Ho TL, et al.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2006)
Efficient synthesis of beta-amino bromides
Nagle AS, et al.
Tetrahedron Letters, 41(17), 3011-3014 (2000)
Practical bromination of arylhydroxylamines with SOBr2 towards ortho-bromo-anilides
Du Yuanbo, et al.
Tetrahedron Letters, 72, 153074-153074 (2021)
Palladium-catalyzed alpha-arylation of aldehydes with bromo- and chloroarenes catalyzed by [{Pd(allyl)Cl}2] and dppf or Q-phos.
Giang D Vo et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(11), 2127-2130 (2008-02-09)
Julie T Daniels et al.
The American journal of pathology, 163(5), 2043-2052 (2003-10-28)
Excessive cell-mediated tissue contraction after injury can lead to morbid contractile scarring in the body. In the eye this can cause blindness because of posterior capsule opacification, proliferative vitroretinopathy, failure of glaucoma filtration surgery, and corneal haze. During repair, transforming