Merck
112127
Sigma-Aldrich
ジフェニルアセトニトリル
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥4,930
500 G
¥8,110
¥4,930
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥4,930
500 G
¥8,110
About This Item
化学式:
(C6H5)2CHCN
CAS番号:
分子量:
193.24
Beilstein:
1911160
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,930
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
bp
181 °C/12 mmHg (lit.)
mp
71-73 °C (lit.)
官能基
nitrile
phenyl
SMILES記法
N#CC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H11N/c15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H
InChI Key
NEBPTMCRLHKPOB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ジフェニルアセトニトリルは、オキシ塩化リンでジフェニル酢酸のアミドの脱水によって、好収率で調整することができます。[1]
アプリケーション
ジフェニルアセトニトリルは、4-ブロモ酪酸エチルと無水縮合します。続いて、3-シアノ-3,3-ジフェニルプロピオン酸の定量的決定に使用されるアルカリ媒体の加水分解が起こります。[2]
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
245.5 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
118.6 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
112127-5G:4548173103044
112127-500G:4548173103037
112127-VAR:
112127-BULK:
112127-10KG:
112127-1KG:
112127-100G:4548173103020
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Preparation of diphenylacetonitrile.
W B REID et al.
Journal of the American Chemical Society, 70(10), 3515-3515 (1948-10-01)
S M De Baere et al.
Journal of analytical toxicology, 20(3), 159-164 (1996-05-01)
A sensitive gas chromatographic procedure with nitrogen-phosphorus detection was developed for the quantitative determination of 3-cyano-3,3-diphenylpropionic acid, the acidic metabolite of the narcotic analgesic bezitramide (Burgodin). Gas chromatography with mass spectrometric detection was used for confirmation. An internal standard, 5-cyano-5,5-diphenylvaleric