Merck
Z175714
Sigma-Aldrich
Aldrich®オルダーショウ蒸留カラム
no. of plates: 10
, I.D. × O.D. 28 mm × 64 mm, Joints: ST/NS 29/42 (2)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥606,000
¥606,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥606,000
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
¥606,000
Check Cart for Availability
ジョイント
Joints: ST/NS29/42 (2)
内径 × 外径
28 mm × 64 mm
カラムサイズ
~495 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
真空ジャケット付きで、ストリップ-銀メッキを行っており、観察用の180°離れた2つの窓を設けられています。一連の密封された穴のあいたプレ-トから構成され、それぞれに、濃縮された留分を次の低いプレ-トに送るためのドレ-ンチュ-ブと、液面を一定に保つ堰が付いています。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)