Merck
116068
Sigma-Aldrich
1-(2-ヒドロキシエチル)ピペリジン
ReagentPlus®, 99%
別名:
1-ピペリジンエタノール, 2-ピペリジノエタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥7,790
500 G
¥27,100
¥7,790
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥7,790
500 G
¥27,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H15NO
CAS番号:
分子量:
129.20
Beilstein:
103390
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,790
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.4804 (lit.)
bp
199-202 °C (lit.)
密度
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
OCCN1CCCCC1
InChI
1S/C7H15NO/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h9H,1-7H2
InChI Key
KZTWONRVIPPDKH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
フルルビプロフェンの皮膚浸透の研究に用いる対イオン[1]
エナンチオ選択的合成に用いる触媒[2]
ArFリソグラフィーに用いる光酸発生剤の合成中に使用するアミン失活剤[3]
温室効果ガス制御の目的で加圧二酸化炭素の捕捉および放出に用いる吸着剤[4]
1-(2-Hydroxyethyl)piperidine (1-Piperidineethanol) has been used as the base quencher to determine the efficiency of the decomposition of photoacid generators[5].
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
156.2 °F - closed cup
引火点(℃)
69 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
116068-500G:
116068-VAR:
116068-100G:
116068-BULK:
116068-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
T. Asakura, et al
J. Photopolym. Sci. Technol., 18, 407-414 (2005)
Xu Ma et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 99(4), 1826-1837 (2009-11-07)
The aim of this work was to investigate the percutaneous absorption of flurbiprofen (FP) using counter-ions as enhancers as well as to compare their enhancing activity with penetration enhancers in vitro. The in vitro permeation studies of FP were performed
François Lutz et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(35), 12206-12207 (2005-09-01)
An asymmetric autocatalytic reaction has been catalyzed by a mixture of chiral and achiral beta-amino alcohols. The absolute configuration of the highly enantioenriched obtained product (>98% ee) was shown to depend not only on the absolute configuration of the chiral
A standard addition technique to quantify photoacid generation in chemically amplified photoresist.
Chemistry of Materials, 13(11), 4154-4162 (2001)
K. Tomizaki, et al.,
Chemistry Letters (Jpn), 37, 516-517 (2008)