Merck
111147
Sigma-Aldrich
3-メチル-1-ペンテン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH(CH3)CH=CH2
CAS番号:
分子量:
84.16
Beilstein:
1719110
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39010211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
436 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.384 (lit.)
bp
54 °C (lit.)
mp
−154 °C (lit.)
密度
0.67 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(C)C=C
InChI
1S/C6H12/c1-4-6(3)5-2/h4,6H,1,5H2,2-3H3
InChI Key
LDTAOIUHUHHCMU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-Methyl-1-pentene has been synthesized by the pyrolysis of ethylene –butene-2 mixtures in a static system[1].
アプリケーション
3-Methyl-1-pentene has been used to study the rate constant of chlorine atom[2].
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-16.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-27 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
111147-1G:
111147-VAR:
111147-10G:
111147-BULK:
111147-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ene reactions of olefins. I. The addition of ethylene to 2-butene and the decomposition of 3-methylpentene-1.
International Journal of Chemical Kinetics, 10(3), 307-324 (1978)
Kinetics of reactions of chlorine atoms with a series of alkenes at 1 atm and 298 K: structure and reactivity.
Ezell MJ, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 4(23), 5813-5820 (2002)
Peter Tieu et al.
Frontiers in chemistry, 8, 599-599 (2020-08-06)
Metal nanoparticle catalysts functionalized with small, well-defined organic ligands are important because such systems can provide a spatial control in the catalyst-substrate interactions. This article describes the synthesis, stability, and catalytic property evaluations of four different Pd nanoparticles capped with