蒸気密度
1 (vs air)
品質水準
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.403 (lit.)
bp
92 °C (lit.)
密度
0.697 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCC(C)=C
InChI
1S/C7H14/c1-4-5-6-7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
InChI Key
IRUDSQHLKGNCGF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
17.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
111627-BULK:
111627-VAR:
111627-1G:
111627-5G:
111627-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック