Merck
39832
Sigma-Aldrich
3,3-ジメチル-1-ブテン
≥98.5% (GC)
別名:
ネオヘキセン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥9,690
¥9,690
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥9,690
About This Item
化学式:
(CH3)3CCH=CH2
CAS番号:
分子量:
84.16
Beilstein:
1697101
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,690
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
蒸気密度
>1 (vs air)
蒸気圧
6.96 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥98.5% (GC)
屈折率
n20/D 1.376 (lit.)
n20/D 1.377
bp
41 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
密度
0.653 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)C=C
InChI
1S/C6H12/c1-5-6(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
InChI Key
PKXHXOTZMFCXSH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3,3-Dimethyl-1-butene oxidizes selectively to corresponding epoxide by chlorine promoted Ag(111) oxygen adatoms.[1] 3,3-Dimethyl-1-butene undergoes copolymerization with ethylene using a chain-walking Pd-diimine catalyst.[2] Cationic polymerization of 3,3-dimethyl-1-butene (tert-butyl ethylene) has been carried out using AlCl3catalyst in ethyl chloride solvent in the temperature range -31 to -130°C.[3]
アプリケーション
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
17.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
39832-25ML:
39832-BULK:
39832-100ML:
39832-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Cationic isomerization polymerization of 3, 3-dimethyl-1-butene.
Kennedy JP, et al.
Makromol. Chem., 79(1), 109-121 (1964)
Peng Xiang et al.
Macromolecular rapid communications, 31(12), 1083-1089 (2011-05-19)
In this Communication, the copolymerization of ethylene with a sterically hindered α-olefin comonomer, γ-trisubstituted 3,3-dimethyl-1-butene (DMB), using a chain-walking Pd-diimine catalyst, [(ArNC(Me)(Me)CNAr)Pd(CH(3) )(NCMe)]SbF(6) (Ar2,6-(iPr)(2) C(6) H(3) ) (1) is reported. In spite of its high steric bulkiness in the close
Molecular mechanism of alkene epoxidation: A model study with 3, 3-dimethyl-1-butene on Ag (111).
Mukoid C, et al.
Catalysis Letters, 4(1), 57-61 (1990)
資料
Trost group's protocol yields α-vinylsilanes from terminal acetylenes using [Cp*Ru(MeCN)3]PF6 catalyst and others for hydrosilylation.